Learn More
Bis(éthylène)(2,4-pentanedionato)rhodium(I), Rh 39,9 % min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11313698
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11313698 1 g 1g
11303698 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11313698 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 039288.03
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 12082-47-2 | C9H15O2Rh | 258.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12082-47-2
Formule moléculaire C9H15O2Rh
Poids moléculaire (g/mol) 258.12
Numéro MDL MFCD00015354
Clé InChI FLRBEQQDEGBCJS-FGSKAQBVSA-M
Synonyme acetylacetonatobis ethylene rhodium i, bis ethylene 2,4-pentanedionato rhodium i, acetylacetonatobis ethylene rhodium, ethylene; z-4-oxopent-2-en-2-olate; rhodium
CID PubChem 11630270
Nom IUPAC éthène ; (Z)-4-oxopent-2-en-2-olate ; rhodium
SMILES [Rh+].C=C.C=C.C\C([O-])=C\C(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(ethylene)(2,4-pentanedionato)rhodium(I)
Quantité 1 g
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in dichloromethane, chloroform
Poids de la formule 258.13
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Rh 39,9 % min.
Forme physique Cristalline