Learn More
Bis(heptafluoroisopropyl)cétone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Bis(heptafluoroisopropyl)ketone |
| Densité | 1.661 |
| Point d’ébullition | 72°C to 73°C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | UN2810 |
| Beilstein | 1916532 |
| Poids de la formule | 366.06 |
| Pourcentage de pureté | 97% |