Learn More
Bis(méthylthio)-2-nitroéthylène, TRC
Code produit 30338588
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
Conditionnement:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30338588 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30338588 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB497200250G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(methylthio)-2-nitroethylene
CAS 13623-94-4
Formule moléculaire C4H7NO2S2
Quantité 250 g
Synonyme 1,1-Bis(methylsulfanyl)-2-nitroethene, 1,1-Bis(methylthio)-2-nitroethene, 1-Nitro-2,2-bis(methylmercapto)ethylene, 1-Nitro-2,2-bis(methylthio)ethene, 1-Nitro-2,2-bis(methylthio)ethylene, 2,2-Bis(methylthio)-1-nitroethylene, NSC 241513
Formule InChI InChI=1S/C4H7NO2S2/c1-8-4(9-2)3-5(6)7/h3H,1-2H3
SMILES CSC(=C[N+](=O)[O-])SC
Nom IUPAC 1,1-bis(méthylsulfanyl)-2-nitroéthène
Poids moléculaire (g/mol) 165.23
Poids de la formule 164.9918