Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bis(méthylthio)gliotoxine, 99 %
Code produit 15468749
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15468749 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15468749 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J67499.M^
 Article restreint
Expédition estimée: 12-10-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 1 mg
Description Incolore
Contenu et stockage -30°C à -10°C
Doser 99%
CAS 74149-38-5
Formule moléculaire C15H20N2O4S2
Poids de la formule 356,47
Synonyme FR-49175 ;
Type de produit Bis(méthylthio)gliotoxine, 99 %
Forme Huile