Learn More
Bis(méthylthio)méthane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11448597
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11448597 5 g 5g
11458597 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11448597 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19706.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1618-26-4 | C3H8S2 | 108.217 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1618-26-4
Formule moléculaire C3H8S2
Poids moléculaire (g/mol) 108.217
Numéro MDL MFCD00008564
Clé InChI LOCDPORVFVOGCR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bis methylthio methane, bis methylsulfanyl methane, 2,4-dithiapentane, methane, bis methylthio, bis methylmercapto methane, formaldehyde dimethyl mercaptal, methylenebis methyl sulfide, thioformaldehyde dimethylacetal, ch3sch2sch3
CID PubChem 15380
Nom IUPAC bis(méthylsulfanyl)méthane
SMILES CSCSC
Specifications
Nom chimique ou matériau Bis(methylthio)methane
Point d’ébullition 146°C to 147°C
Point d’éclair 43°C (109°F)
Odeur Unpleasant
Quantité 5 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1731143
Merck Index 14,1256
Poids de la formule 108.23
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Product Identifier
  • Bis(methylthio)methane
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Hazard Statement
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Bis(methylthio)methane