Learn More
Bis(méthylthio)méthane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11458597
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11458597 25 g 25g
11448597 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11458597 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19706.14
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1618-26-4 | C3H8S2 | 108.217 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1618-26-4
Formule moléculaire C3H8S2
Poids moléculaire (g/mol) 108.217
Numéro MDL MFCD00008564
Clé InChI LOCDPORVFVOGCR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bis methylthio methane, bis methylsulfanyl methane, 2,4-dithiapentane, methane, bis methylthio, bis methylmercapto methane, formaldehyde dimethyl mercaptal, methylenebis methyl sulfide, thioformaldehyde dimethylacetal, ch3sch2sch3
CID PubChem 15380
Nom IUPAC bis(méthylsulfanyl)méthane
SMILES CSCSC
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(methylthio)methane
Densité 1.059
Point d’ébullition 146°C to 147°C
Point d’éclair 43°C (109°F)
Odeur Unpleasant
Indice de réfraction 1.534
Quantité 25 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1731143
Merck Index 14,1256
Poids de la formule 108.23
Pourcentage de pureté 99%