Learn More
Melford Grade de scintillation bis-MSB
Code produit 30017920
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30017920 25 g 25g
30017919 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30017920 Fournisseur Melford Code fournisseur 111077
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Fluor secondaire à haute solubilité.
Fluor secondaire à haute solubilité. Les concentrations varient de 0,1 à 0,9 g/L.
  • Point de fusion : 180-181 °C
  • F MAX 4160 A
Spécification
Nom chimique ou matériau bis-MSB, Scintillation Grade
Quantité 25 g