Learn More
Tétrafluoroborate de bis(norbornadiène)rhodium(I), 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10576173 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10576173 100 mg Flacon en verre 100mg
10331763 500 mg Flacon en verre 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10576173 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 382551000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 36620-11-8 | C14H16BF4Rh | 373.99 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 36620-11-8
Formule moléculaire C14H16BF4Rh
Poids moléculaire (g/mol) 373.99
Numéro MDL MFCD00671775
Clé InChI HAYDJWBQWOEERB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bis norbornadiene rhodium i tetrafluoroborate, rh nbd 2bf4, bis eta-2,5-norbornadiene rhodium i tetrafluoroborate, bis norbornadiene tetrafluoroborato rhodium, bis bicyclo 2.2.1 hepta-2,5-diene rhodium tetrafluoroborate, rh nbd 2 bf4, bis norbomadiene rhodium i tetrafluoroborate, bis norbornadiene rhodium tetrafluoroborate
CID PubChem 10915722
Nom IUPAC Bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diène ; rhodium ; tétrafluoroborate
SMILES [Rh+].F[B-](F)(F)F.C1C2C=CC1C=C2.C1C2C=CC1C=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(norbornadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Point de fusion 209.0°C to 211.0°C
Couleur Rouge
Analyse élémentaire 92% min.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes
Poids de la formule 373.99
Pourcentage de pureté 94%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Bis(norbornadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.