Learn More
Tétrafluoroborate de bis(norbornadiène)rhodium(I), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11450650
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11450650 1 g 1g
11460650 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11450650 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044036.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 36620-11-8 | C14H16BF4Rh | 373.99 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 36620-11-8
Formule moléculaire C14H16BF4Rh
Poids moléculaire (g/mol) 373.99
Numéro MDL MFCD00671775
Clé InChI HAYDJWBQWOEERB-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 10915722
SMILES [Rh+].F[B-](F)(F)F.C1C2C=CC1C=C2.C1C2C=CC1C=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis (norbornadiene)rhodium (I) tetrafluoroborate
Quantité 1 g
Sensibilité Air and moisture sensitive
Synonyme bis norbornadiene rhodium i tetrafluoroborate, rh nbd 2bf4, bis eta-2,5-norbornadiene rhodium i tetrafluoroborate, bis norbornadiene tetrafluoroborato rhodium, bis bicyclo 2.2.1 hepta-2,5-diene rhodium tetrafluoroborate, rh nbd 2 bf4, bis norbomadiene rhodium i tetrafluoroborate, bis norbornadiene rhodium tetrafluoroborate
Informations sur la solubilité Fairly soluble in dichloromethane. Insoluble in water.
Nom IUPAC Bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diène ; rhodium ; tétrafluoroborate
Poids de la formule 373.99
Forme physique Poudre
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.