Learn More
Bis(p-toluènesulfonyl)méthane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | Bis(p-toluenesulfonyl)methane |
| Point de fusion | 137°C to 139°C |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 324.42 |
| Pourcentage de pureté | 97% |