Learn More
Oxyde de bis(p-tolyl)phosphine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15498058
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15498058 1 g 1g
15408068 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15498058 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61504.03
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 2409-61-2 | C14H14OP+ | 229.239 g/mol
Bis(p-tolyl)phosphine oxide is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’oxyde de bis(p-tolyl)phosphine est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2409-61-2
Formule moléculaire C14H14OP+
Poids moléculaire (g/mol) 229.239
Numéro MDL MFCD01445489
Clé InChI ZHIPXAFNKGZMSC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bis p-tolyl phosphine oxide, di-p-tolylphosphine oxide, bis 4-methylphenyl phosphine oxide, di p-tolyl phosphine oxide, phosphine oxide, bis 4-methylphenyl, 1-methyl-4-4-methylphenylphosphoroso benzene, bis-p-tolylphosphine oxide, oxo bis-p-tolyl phosphonium, bis 4-tolyl phosphine oxide, ksc916e3n
CID PubChem 13357841
Nom IUPAC bis(4-méthylphényl)-oxophosphanium
SMILES CC1=CC=C(C=C1)[P+](=O)C2=CC=C(C=C2)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(p-tolyl)phosphine oxide
Quantité 1 g
Beilstein 2804632
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 230.29
Pourcentage de pureté 98%