Learn More
Bis(pentafluorophényl)phénylphosphine, 90 %, tech., Thermo Scientific™
Code produit 10145420 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10145420 100 mg Flacon en verre 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10145420 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 313171000
 Article restreint
En stock
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(pentafluorophenyl)phenylphosphine
CAS 5074-71-5
Point de fusion 56.0°C to 62.0°C
Point d’ébullition 105.0°C (0.2 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Plage de pourcentage du dosage 88% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C18H5F10P
Formule linéaire (C6F5)2PC6H5
Quantité 100 mg
Synonyme bis pentafluorophenyl phenylphosphine, dftpp, decafluorotriphenylphosphine, bis perfluorophenyl phenyl phosphine, bis 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl-phenylphosphane, phosphine,bis 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl phenyl, bis 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl phenyl phosphane, ultramark 443, bis pentafluorophenyl phenyl phosphite, bis pentafluorophenyl phenyl phosphine
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water.
Clé InChI OYNXPGGNQMSMTR-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(P(C2=CC=CC=C2)C2=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C2F)C(F)=C1F
Nom IUPAC bis(2,3,4,5,6-pentafluorophényl)-phénylphosphane
Poids moléculaire (g/mol) 442.20
CID PubChem 78757
Poids de la formule 442.2
Pourcentage de pureté 90%
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement