Learn More
Bis(pentaméthylcyclopentadiényl)fer, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10347331 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10347331 5 g Flacon en verre -
10031931 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 10347331 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 347740050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Bis(pentaméthylcyclopentadiényl)fer, C20H30Fe, numéro CAS-12126-50-0, décaméthylferrocène, 5 g, Jaune à orange, 326,3, MFCD00058736, authentique, flacon en verre, poudre cristalline
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12126-50-0
Formule moléculaire C20H30Fe
Poids moléculaire (g/mol) 326.31
Numéro MDL MFCD00058736
Clé InChI VKRKSGODPDKGAD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Decamethylferrocene
SMILES Cc1c(C)c(C)[c-](C)c1C.C[C-]12[C-]3(C)[C-]4(C)[C-]5(C)[C-]1(C)[Fe]2345
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(pentamethylcyclopentadienyl)iron
Point de fusion 277°C, 530.6°F
Couleur Jaune à orange
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 326.3
Forme physique Poudre cristalline