Learn More
Dichlorure de bis(pentaméthylcyclopentadiényl)zirconium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11338368
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
Conditionnement:
2g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11338368 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11338368 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 039555.04
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54039-38-2
Formule moléculaire C20H30Cl2Zr-2
Poids moléculaire (g/mol) 432.584
Numéro MDL MFCD00058849
Clé InChI OCFSLQKTBFSWPL-UHFFFAOYSA-L
Synonyme decamethylzirconocene dichloride
CID PubChem 57369741
Nom IUPAC dichlorozirconium ;1,2,3,4,5-pentaméthylcyclopenta-1,3-diene
SMILES C[C-]1C(=C(C(=C1C)C)C)C.C[C-]1C(=C(C(=C1C)C)C)C.Cl[Zr]Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(pentamethylcyclopentadienyl)zirconium dichloride
Couleur Jaune
Conditionnement Ampoule
Quantité 2 g
Numéro UN UN3096
Sensibilité Air and moisture sensitive
Poids de la formule 432.56
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Cristalline