Learn More
Disulfure de bis(phénylacétyle), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11319755
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11319755 5 g 5g
11329755 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11319755 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19792.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 15088-78-5 | C16H14O2S2 | 302.41 g/mol
Bis(phenylacetyl)disulfide as sulfur substitution agent in preparation of RNA oligonucleotides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Bis(phénylacétyl)disulfure comme agent de substitution du soufre dans la préparation des oligonucléotides d’ARN.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15088-78-5
Formule moléculaire C16H14O2S2
Poids moléculaire (g/mol) 302.41
Numéro MDL MFCD00513572
Clé InChI IXGZXXBJSZISOO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenylacetyl disulfide, 2-phenylacetic dithioperoxyanhydride, phenylacetyl disulphide, bis phenylacetyl disulfide, bis phenylacetyl disulphide, 2-phenyl-1-2-phenylacetyl disulfanyl ethanone, bis phenylacetyl persulfide, phenylacetyl disulfide 5g, s-2-phenylacetyl sulfanyl 2-phenylethanethioate
CID PubChem 3378603
Nom IUPAC S-(2-phénylacétyl)sulfanyl 2-phényléthanethioate
SMILES O=C(CC1=CC=CC=C1)SSC(=O)CC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(phenylacetyl) disulfide
Point de fusion 58°C to 60°C
Quantité 5 g
Beilstein 2057579
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 302.42
Pourcentage de pureté 98%