Learn More
Bis(phénylsulfonyl)sulfure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10752301 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10752301 1 g Flacon en verre 1g
11945741 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10752301 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 300830010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 4388-22-1 | C12H10O4S3 | 314.39 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4388-22-1
Formule moléculaire C12H10O4S3
Poids moléculaire (g/mol) 314.39
Numéro MDL MFCD00094733
Clé InChI YQUSJUJNDKUWAM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bis phenylsulfonyl sulfide, benzenesulfonyl sulfide, benzenesulfonic thioanhydride, benzenesulfonothioic acid, anhydrosulfide, benzenesulfonic acid, thio-, anhydrosulfide, bis phenylsulfonyl thio, benzenesulfonyl sulfanylsulfonyl benzene, phso2 2s, benzenesulfonylthio sulfonylbenzene
CID PubChem 257516
Nom IUPAC {[(benzenesulfonyl)sulfanyl]sulfonyl}benzene
SMILES O=S(=O)(SS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(phenylsulfonyl)sulfide
Point de fusion 129.0°C to 134.0°C
Couleur Rose à blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Beilstein 11,III,163
Poids de la formule 314.41
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Poudre et/ou cristaux