Learn More
Bis(phenylthio)methane, 97%, BLD Pharm™
Code produit 30968241
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30968241 100 g
30966898 5 g
30951322 1 g
30958418 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30968241 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD117218100g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(phenylthio)methane
CAS 3561-67-9
Formule moléculaire C13H12S2
Numéro MDL MFCD00003067
Quantité 100 g
SMILES C1(SCSC2=CC=CC=C2)=CC=CC=C1
Poids moléculaire (g/mol) 232.36
Pourcentage de pureté 97%