Learn More
Bis(phénylthio)méthane, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11391387
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11391387 25 g 25g
11381387 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11391387 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L01723.14
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 3561-67-9 | C13H12S2 | 232.359 g/mol
Acyl anion equivalent with some advantages over 1,3-dithiane for the preparation of vinyl sulfides. Bis(phenylthio)methane is used in the synthesis of the dihydroxy thioethers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Équivalent d’anions acyles avec quelques avantages par rapport au 1,3-dithiane pour la préparation des sulfures de vinyle. Le bis(phénylthio)méthane est utilisé dans pour synthèse des thioéthers de dihydroxy.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3561-67-9
Formule moléculaire C13H12S2
Poids moléculaire (g/mol) 232.359
Numéro MDL MFCD00003067
Clé InChI ZHUPZVIALZHGGP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bis phenylthio methane, methylenebis thio bisbenzene, bis phenyithio methane, formaldehyde diphenyl mercaptal, 1,1'-methylenebis thio bisbenzene, phenylsulfanyl methyl sulfanyl benzene, 1-phenylthio methyl thio benzene, bis thiophenoxy methane
CID PubChem 77097
Nom IUPAC phénylsulfanylméthylsulfanylbenzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)SCSC2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(phenylthio)methane
Point de fusion 36°C to 38°C
Point d’ébullition 194°C (8 mmHg)
Formule linéaire C6H5SCH2SC6H5
Quantité 25 g
Beilstein 1874146
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 232.36
Pourcentage de pureté ≥98%