Learn More
Bis(pinacolato)dibore, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10766442 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
1g
250mg
25g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10766442 1 g Flacon en verre 1g
10420252 250 mg Flacon en verre 250mg
10651823 5 g Flacon en verre 5g
10544634 25 g Flacon en verre 25g
11905851 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10766442 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 330570010
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 73183-34-3 | C12H24B2O4 | 253.94 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 73183-34-3
Formule moléculaire C12H24B2O4
Poids moléculaire (g/mol) 253.94
Numéro MDL MFCD00799570
Clé InChI IPWKHHSGDUIRAH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bis pinacolato diboron, bis pinacolato diborane, 4,4,4',4',5,5,5',5'-octamethyl-2,2'-bi 1,3,2-dioxaborolane, pinacol diborane, diboron pinacol ester, b2pin2, 4,4,4',4',5,5,5',5'-octamethyl-2,2'-bi-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, bispinacolate diboron, unii-i906w26p4u
CID PubChem 2733548
Nom IUPAC 4,4,5,5-tetramethyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3,2-dioxaborolane
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(pinacolato)diboron
Point de fusion 135.0°C to 140.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Merck Index 15,1301
Poids de la formule 253.9
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre ou plaquettes