Learn More
Bis(pinacolato)dibore, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11302887
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11302887 1 g 1g
11312887 5 g 5g
11322887 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11302887 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L16088.03
 Article restreint
Expédition estimée: 17-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 73183-34-3 | C12H24B2O4 | 253.94 g/mol
Bis(pinacolato)diboron is a reagent used for the cis-vicinal diborylation of acetylenes and olefins with platinum catalysis. It acts as a substrate used in a new palladium-catalyzed cyclization of 1,6-enynes leading to homoallylic alkylboronates. It is used as a condensation agent in the preparation of poly(arylene)s. It plays an essential role in Suzuki reaction and used as matrix metallo-proteinase (MMP-2) inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bis(pinacolato)diboron est un réactif utilisé pour la diborylation cis-vicinale des acétylènes et des oléfines avec la catalyse du platine. Il agit comme un substrat utilisé dans une nouvelle cyclisation catalysée par le palladium de 1,6-énynes conduisant à des alkylboronates homoallyliques. Il est utilisé comme agent de condensation dans la préparation de poly(arylène)s. Il joue un rôle essentiel dans la réaction de Suzuki et sert d’inhibiteur de la métallo-protéinase (MMP-2) de la matrice.
Solubilité
Soluble dans le tétrahydrofurane, dichlorométhane, toluène, hexane et heptane. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 73183-34-3
Formule moléculaire C12H24B2O4
Poids moléculaire (g/mol) 253.94
Numéro MDL MFCD00799570
Clé InChI IPWKHHSGDUIRAH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bis pinacolato diboron, bis pinacolato diborane, 4,4,4',4',5,5,5',5'-octamethyl-2,2'-bi 1,3,2-dioxaborolane, pinacol diborane, diboron pinacol ester, b2pin2, 4,4,4',4',5,5,5',5'-octamethyl-2,2'-bi-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, bispinacolate diboron, unii-i906w26p4u
CID PubChem 2733548
Nom IUPAC 4,4,5,5-tétraméthyl-2-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3,2-dioxaborolane
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(pinacolato)diboron
Point de fusion 133°C to 139°C
Quantité 1 g
Beilstein 7703552
Informations sur la solubilité Soluble in tetrahydrofuran,dichloromethane,toluene,hexane and heptane. Insoluble in water.
Poids de la formule 253.94
Pourcentage de pureté ≥98%