Learn More
Bis(pinacolato)diboron, TRC
Code produit 30180383
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30180383 25 g 25g
30180119 10 g 10g
30179766 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30180383 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB52277025G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 73183-34-3
Formule moléculaire C12H24B2O4
Poids moléculaire (g/mol) 253.94
Synonyme 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,4',4',5,5,5',5'-Octamethyl-2,2'-bis(1,3,2-dioxaborolane), 4,4',5,5'-Octamethyl-2,2'-bi-1,3,2-dioxaborolane, B2Pin2, Bis(pinacolate)diboron, Bis(pinacolato) diborate, Bis(pinacolato)diborane, Diboron Pinacol Ester, Dipinacoldiboron, Pinacol Diborane;
Nom IUPAC 4,4,5,5-tétraméthyl-2-(4,4,5,5-tétraméthyle-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3,2-dioxaborolane
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(pinacolato)diboron
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C12H24B2O4/c1-9(2)10(3,4)16-13(15-9)14-17-11(5,6)12(7,8)18-14/h1-8H3