Learn More
Tétrafluoroborate de bis(pyridine)iodonium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10218753 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10218753 5 g Flacon en verre 5g
10723993 1 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10218753 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 369680050
 Article restreint
Expédition estimée: 05-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 15656-28-7 | C10H10BF4IN2 | 371.91 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15656-28-7
Formule moléculaire C10H10BF4IN2
Poids moléculaire (g/mol) 371.91
Numéro MDL MFCD03703393
Clé InChI BMDSRCBKJZCUBH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bis pyridine iodonium tetrafluoroborate, barluenga's reagent, bis pyridine iodonium i tetrafluoroborate, iodanium pyridine tetrafluoroborate, iodonium pyridine tetrafluoroborate, bispyridine iodonium tetrafluoroborate, bis pyridin iodonium tetrafluoroborate, iodium bis pyridine tetrafluoroborate, bis pyridine-iodonium tetrafluoroborate
CID PubChem 10883201
Nom IUPAC iodane;pyridine;tétrafluoroborate
SMILES F[B-](F)(F)F.[I-]([N+]1=CC=CC=C1)[N+]1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(pyridine)iodonium tetrafluoroborate
Point de fusion 137.0°C to 141.0°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Merck Index 15, 1303
Poids de la formule 371.91
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Bis(pyridine)iodonium tetrafluoroborate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.