Learn More
(+)-Bis[(R)-1-phénylethyl]amine, ChiPros™, 99 %, ee 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
(+)-Bis[(R)-1-phenylethyl]amine play a very extensive role of making chirally optically active drugs and compounds. Also as intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le (+)-Bis[(R)-1-phényléthyl]amine joue un rôle très important dans la fabrication de médicaments et de composés chiralement optiquement actifs. Aussi comme intermédiaires.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (+)-Bis[(R)-1-phenylethyl]amine |
| Point d’ébullition | 98°C (0.3 mmHg) |
| Notes de pourcentage du dosage | ee ≥98 % |
| Quantité | 1 g |
| Sensibilité | Air Sensitive |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
| Poids de la formule | 225.34 |
| Pourcentage de pureté | 99% |