Learn More
(-)-Bis[(S)-1-phényléthyl]amine, ChiPros™, 99 %, ee 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11476190
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11476190 1 g 1g
11486190 5 g 5g
11496190 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11476190 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27106.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 56210-72-1 | C16H19N | 225.335 g/mol
(-)-Bis[(S)-1-phenylethyl]amine is used as a chiral resolution reagent in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La (-)-bis[(S)-1-phényléthyl]amine est utilisée comme réactif de résolution chirale dans la synthèse organique.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56210-72-1
Formule moléculaire C16H19N
Poids moléculaire (g/mol) 225.335
Numéro MDL MFCD00243087
Clé InChI NXLACVVNHYIYJN-KBPBESRZSA-N
Synonyme --bis s-1-phenylethyl amine, s-bis s-1-phenylethyl amine, unii-5d97t2y7wu, bis s-1-phenylethyl amine, 1s-1-phenyl-n-1s-1-phenylethyl ethanamine, bis 1s-1-phenylethyl amine, s,s-di 1-phenylethyl amine
CID PubChem 6994958
Nom IUPAC (1S)-1-phényl-N-[(1S)-1phényléthyl]éthanamine
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)NC(C)C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau (-)-Bis[(S)-1-phenylethyl]amine
Point d’ébullition 98°C (0.3 mmHg)
Notes de pourcentage du dosage ee ≥98 %
Quantité 1 g
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 225.34
Pourcentage de pureté 99%