Learn More
Dichlorure de bis(tertiobutylcyclopentadiényl)hafnium(IV), +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11416600
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11416600 1 g 1g
11426600 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11416600 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27638.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
CAS: 33010-55-8 | C18H26Cl2Hf | 491.796 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 33010-55-8
Formule moléculaire C18H26Cl2Hf
Poids moléculaire (g/mol) 491.796
Numéro MDL MFCD01073803
Clé InChI ZZDLUYCFDDVDOX-UHFFFAOYSA-L
Synonyme hafnium chloride 2-tert-butylcyclopenta-1,3-dien-1-ide 1/2/2
CID PubChem 74765427
Nom IUPAC 2-tertiobutylcyclopenta-1,3-diène ; hafnium(4+) ; dichlorure
SMILES CC(C)(C)C1=[C-]CC=C1.CC(C)(C)C1=[C-]CC=C1.[Cl-].[Cl-].[Hf+4]
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(tert-butylcyclopentadienyl)hafnium(IV) dichloride
Point de fusion 195°C
Quantité 1 g
Sensibilité Air and moisture sensitive
Poids de la formule 491.8
Pourcentage de pureté ≥98%