Learn More
Bis(tétraéthylammonium) bis(2-thioxo-1,3-dithiole-4,5-dithiolato)zincate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11323936
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11323936 250 mg 250mg
11313936 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11323936 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L17046.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 72022-68-5 | C22H40N2S10Zn | 718.556 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 72022-68-5
Formule moléculaire C22H40N2S10Zn
Poids moléculaire (g/mol) 718.556
Numéro MDL MFCD00623815
Clé InChI TXRIVAQWJHZFOT-UHFFFAOYSA-J
Synonyme bis tetraethylammonium bis 2-thioxo-1,3-dithiole-4,5-dithiolato zincate
CID PubChem 15762389
Nom IUPAC zinc;2-sulfanylidène-1,3-dithiole-4,5-dithiolate;tetraéthylazanium
SMILES CC[N+](CC)(CC)CC.CC[N+](CC)(CC)CC.C1(=C(SC(=S)S1)[S-])[S-].C1(=C(SC(=S)S1)[S-])[S-].[Zn+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(tetraethylammonium) bis(2-thioxo-1,3-dithiole-4,5-dithiolato)zincate
Point de fusion 202°C to 206°C
Quantité 250 mg
Beilstein 4900651
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 718.6
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Powder