Learn More
Hexafluorophosphate de bis(tétraméthylène)fluoroformamidinium, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11384875
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11384875 1 g 1g
11394875 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11384875 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L18013.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 164298-25-3 | C9H16F7N2P | 316.204 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 164298-25-3
Formule moléculaire C9H16F7N2P
Poids moléculaire (g/mol) 316.204
Numéro MDL MFCD02683430
Clé InChI MNJUGQKOHJQOCK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme btffh, bis tetramethylene fluoroformamidinium hexafluorophosphate, fluoro-n,n,n',n'-bis tetramethylene formamidinium hexafluorophosphate, c9h16fn2.f6p, fluoro-dipyrrolidinocarbenium hexafluorophosphate, 1-fluoro pyrrolidin-1-yl methylene pyrrolidin-1-ium hexafluorophosphate v, 1-fluoro pyrrolidin-1-yl methylidene-1??-pyrrolidin-1-ylium hexafluorophosphate, fluoro-n,n,n',n'-bis tetramethylene formamidinium hexafluorophosphate t, 1e-1-fluoro pyrrolidin-1-yl methylidene-1??-pyrrolidin-1-ylium hexafluorophosphate, fluoro-n,n,n inverted exclamation marka,n inverted exclamation marka-bis tetramethylene formamidinium hexafluorophosphate
CID PubChem 10935980
Nom IUPAC 1-[fluoro(pyrrolidine-1-ium-1-ylidène)méthyl]pyrrolidine ; Hexafluorophosphate
SMILES C1CCN(C1)C(=[N+]2CCCC2)F.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(tetramethylene)fluoroformamidinium hexafluorophosphate
Point de fusion ∼155°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN1759
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 316.2