Learn More
MedChemExpress Bis-Tos-PEG4
Spécification
Spécification
| Poids moléculaire | 502.6 g/mol |
| CAS | 37860-51-8 |
| Contenu et stockage | Pure form -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | PROTAC Linker 16 |
| Cible | NO Synthase ∣ MMP ∣ Endogenous Metabolite |