Learn More
Oxyde de bis(tri-n-butylétain), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11480773
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11480773 100 g 100g
11490773 500 g 500g
11400783 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11480773 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13242.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 56-35-9 | C24H58OSn2 | 600.15 g/mol
Bis(tri-n-butyltin) oxide is employed in the synthesis of α,β-unsaturated methyl ketones, isoxazoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’oxyde de bis(tri-n-butyltine) est utilisé dans la synthèse de α, β-méthylcétones non saturées, isoxazoles.
Solubilité
Soluble dans l’eau (0,071 g/l)
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants. Assurer une ventilation adéquate.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-35-9
Formule moléculaire C24H58OSn2
Poids moléculaire (g/mol) 600.15
Numéro MDL MFCD00009418
Clé InChI NZQFYJHTWVEUPP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tributyltin oxide, tbto, bis tributyltin oxide, hexabutyldistannoxane, distannoxane, hexabutyl, lastanox q, bis tri-n-butyltin oxide, butinox, biomet
CID PubChem 16682746
ChEBI CHEBI:81543
Nom IUPAC Tributyl(tributylstannyloxy)stannane
SMILES O.CCCC[SnH](CCCC)CCCC.CCCC[SnH](CCCC)CCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(tri-n-butyltin) oxide
Point de fusion -45°C
Densité 1.172
Point d’ébullition 179°C to 180°C (2 mmHg)
Point d’éclair 168°C (334°F)
Odeur Irritating
Formule linéaire [(CH3CH2CH2CH2)3Sn]2O
Indice de réfraction 1.4865
Quantité 100 g
Numéro UN UN2788
Beilstein 745057
Informations sur la solubilité Soluble in water (0.071g/L)
Poids de la formule 596.07
Pourcentage de pureté 97%