Learn More
Bis(tri-n-butyltin) Oxide, Stabilized 96%, Thermo Scientific™
Code produit 10000610 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10000610 5 mL Flacon en verre 5mL
10539810 100 mL Flacon en verre 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10000610 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 106510050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-35-9
Formule moléculaire C24H58OSn2
Poids moléculaire (g/mol) 600.15
Numéro MDL MFCD00009418
Clé InChI NZQFYJHTWVEUPP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tributyltin oxide, tbto, bis tributyltin oxide, hexabutyldistannoxane, distannoxane, hexabutyl, lastanox q, bis tri-n-butyltin oxide, butinox, biomet
CID PubChem 16682746
ChEBI CHEBI:81543
Nom IUPAC tributyltin oxide
SMILES O.CCCC[SnH](CCCC)CCCC.CCCC[SnH](CCCC)CCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(tri-n-butyltin) oxide
Note relative au nom 96%
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1700g/mL
Point d’ébullition 180.0°C (2.0 mmHg)
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [CH3(CH2)3]3SnOSn[(CH2)3CH3]3
Indice de réfraction 1.4854 to 1.4874
Quantité 5 mL
Fieser 06,56; 07,26; 08,43; 09,53; 11,62; 13,41; 16,227
Stabilisateur 0.1% lactic acid
Poids de la formule 596.11
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquid