Learn More
Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10628922 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10628922 100 mg Flacon en verre 100mg
10073373 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10628922 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 363501000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.60€
    53.65€ / 100mg
    Économisez 5.95€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 05-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 53199-31-8 | C24H54P2Pd | 511.06 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 53199-31-8
Formule moléculaire C24H54P2Pd
Poids moléculaire (g/mol) 511.06
Numéro MDL MFCD03094580
Clé InChI MXQOYLRVSVOCQT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bis tri-tert-butylphosphine palladium 0, bis tri-t-butylphosphine palladium 0, bis tri-tert-butylphosphine palladium, bis tri-tert-butylphosphane palladium, palladium; tritert-butylphosphane, palladium, bis tris 1,1-dimethylethyl phosphine, pd p tbu 3 2, pd t-bu3p 2, bis tri-t-butylphosphine palladium, di tri-tert-butylphosphine palladium 0
CID PubChem 2734558
SMILES [Pd].CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C.CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0)
Point de fusion 258.0°C to 272.0°C
Couleur Marron-orange à blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (ex Pd)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Nom IUPAC palladium ; tritert-butylphosphane
Poids de la formule 511.05
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Crystals
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0)