Learn More
Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium (0), Pd 20,9 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15442047
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
1 g
Conditionnement:
0.25g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15442047 1 g 1g
15416625 0.25 g 0.25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15442047 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044845.03
 Article restreint
Expédition estimée: 21-10-2026
Ajouter au panier
Réactions de couplage, couplages de Heck
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionné sous atmosphère inerte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 53199-31-8
Formule moléculaire C24H54P2Pd
Poids moléculaire (g/mol) 511.06
Numéro MDL MFCD03094580
Clé InChI MXQOYLRVSVOCQT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bis tri-tert-butylphosphine palladium 0, bis tri-t-butylphosphine palladium 0, bis tri-tert-butylphosphine palladium, bis tri-tert-butylphosphane palladium, palladium; tritert-butylphosphane, palladium, bis tris 1,1-dimethylethyl phosphine, pd p tbu 3 2, pd t-bu3p 2, bis tri-t-butylphosphine palladium, di tri-tert-butylphosphine palladium 0
CID PubChem 2734558
Nom IUPAC palladium ; tritert-butylphosphane
SMILES [Pd].CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C.CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis (tri-tert-butylphosphine)palladium (0)
Point de fusion 258°C to 272°C
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Sensibilité Air and light sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in toluene benzene,slight soluble in chloroform and acetone. Decomposes in water.
Poids de la formule 511.06
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 20.9%
Forme physique Poudre