Learn More
Oxyde de bis(tributylétain), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | TBTO |
| CAS | 56-35-9 |
| Formule moléculaire | C24 H54 O Sn2 |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | TBTO (Bis(tributyltin) oxide), Distannoxane, 1,1,1,3,3,3-hexabutyl- (ACI), 1,1,1,3,3,3-Hexabutyldistannoxane (ACI), Bis(tributyltin) oxide (6CI), Distannoxane, hexabutyl- (8CI, 9CI), 6-Oxa-5,7-distannaundecane, 5,5,7,7-tetrabutyl-, Aceto TBTO, BioMeT 66, BioMeT SRM, BioMeT TBTO, Bis(tributylstannic oxide), Bis(tributylstannyl) ether, Bis(tributylstannyl) oxide, Butinox, Di-tributyl tin oxide, Diall, Hexabutyldistannoxane, Hexabutylditin oxide, Intercide 340A, Lastanox F, Lastanox Q, Lastanox Q1, Lastanox Super, Lastanox T, Lastanox T 20, MT 1E, Mykolastanox F, NSC 22332, NSC 28132, Oxybis(tributylstannane), Oxybis[tributyltin], Stannicide A, Stannicide O, TBTO, TnBTO, Tri-n-butyltin oxide, Tributyltin oxide, Vikol AF 25, Vikol LO 25 |
| Formule InChI | InChI=1S/6C4H9.O.2Sn/c6*1-3-4-2;;;/h6*1,3-4H2,2H3;;; |
| SMILES | CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)O[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC |
| Nom IUPAC | Tributyl(tributylstannyloxy)stannane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 596.1 |
| Poids de la formule | 598.2219 |