Learn More
Bis(tricyclohexylphosphine)palladium(0), blanc cassé cristallin, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15407075
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15407075 250 mg 250mg
15402457 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15407075 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 045792.MD
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Sensible à l’air
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 33309-88-5
Formule moléculaire C36H66P2Pd
Poids moléculaire (g/mol) 667.29
Numéro MDL MFCD01073796
Clé InChI JGBZTJWQMWZVNX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bis tricyclohexylphosphine palladium 0, bis tricyclohexylphosphine palladium o, bis tricyclohexylphosphine palladium, palladium, bis tricyclohexylphosphine, pd pcy3 2, palladium; tricyclohexylphosphane, palladium-tricyclohexylphosphine 1:2, bis tricyclohexylphosphine-palladium o
CID PubChem 2734559
Nom IUPAC palladium ; tricyclohexylphosphane
SMILES [Pd].C1CCC(CC1)P(C1CCCCC1)C1CCCCC1.C1CCC(CC1)P(C1CCCCC1)C1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(tricyclohexylphosphine)palladium(0)
Couleur Blanc
Quantité 250 mg
Sensibilité Air and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform,toluene. Insoluble in alcohol and water.
Poids de la formule 667.29
Forme physique Cristalline
compliance-icons
Identifiant produit
  • Bis(tricyclohexylphosphine)palladium(0)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Bis(tricyclohexylphosphine)palladium(0)