Learn More
Bis(tricyclohexylphosphine)palladium(0), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10531482 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10531482 100 mg Flacon en verre 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10531482 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 363511000
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(tricyclohexylphosphine)palladium(0)
CAS 33309-88-5
Couleur Vert à blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C36H66P2Pd
Numéro MDL MFCD01073796
Quantité 100 mg
Synonyme bis tricyclohexylphosphine palladium 0, bis tricyclohexylphosphine palladium o, bis tricyclohexylphosphine palladium, palladium, bis tricyclohexylphosphine, pd pcy3 2, palladium; tricyclohexylphosphane, palladium-tricyclohexylphosphine 1:2, bis tricyclohexylphosphine-palladium o
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water
Clé InChI JGBZTJWQMWZVNX-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Pd].C1CCC(CC1)P(C1CCCCC1)C1CCCCC1.C1CCC(CC1)P(C1CCCCC1)C1CCCCC1
Nom IUPAC palladium ; tricyclohexylphosphane
Poids moléculaire (g/mol) 667.29
CID PubChem 2734559
Poids de la formule 667.28
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre