Learn More
Chlorure de bis(triéthylphosphine)palladium(II), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10722104 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10722104 250 mg Flacon en verre 250mg
10443175 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10722104 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 377972500
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 28425-04-9 | Molecular Formula: C12H30Cl2P2Pd | Molecular Weight: 413.64 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 28425-04-9
Formule moléculaire C12H30Cl2P2Pd
Poids moléculaire (g/mol) 413.64
Numéro MDL MFCD00191831
Clé InChI ULYNIEUXPCUIEL-UHFFFAOYSA-L
Synonyme dichlorobis triethylphosphine palladium ii, bis triethylphosphine palladium dichloride, trans-dichlorobis triethylphosphine palladium ii, bis triethylphosphine palladium ii chloride, pdcl2 pet3 2, palladium,dichlorobis triethylphosphine, dichloropalladium-triethylphosphane 1/2, bis triethylphosphine dichloridopalladium ii
CID PubChem 11144124
Nom IUPAC dichloropalladium ; triéthylphosphane
SMILES Cl[Pd]Cl.CCP(CC)CC.CCP(CC)CC
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(triethylphosphine)palladium(II) chloride
Point de fusion 139°C to 142°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 413.64
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • Bis(triethylphosphine)palladium(II) chloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement