Learn More
[Bis(trifluoroacétoxy)iodo]benzène, TRC
Code produit 30337523
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30337523 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30337523 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB58660010G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau [Bis(trifluoroacetoxy)iodo]benzene
CAS 2712-78-9
Formule moléculaire C10H5F6IO4
Quantité 10 g
Synonyme BTIB, Bis(trifluoroacetato)(phenyl)iodine, Bis(trifluoroacetato)phenyl iodide, Bis(trifluoroacetoxy)iodobenzene, Bis(trifluoroacetoxy)iodobenzne, I,I-Bis(trifluoroacetoxy)iodobenzene, Iodobenzene bis(trifluoroacetate), Iodobenzene di(trifluoroacetate), PIFA, Phenylbis(trifluoroacetato-kO)iodine, Phenylbis(trifluoroacetyloxy)iodine, Phenyliodine bis(trifluoroacetate), Phenyliodine(III) bis(trifluoroacetate), Phenyliodoso bis(trifluoroacetate)
Formule InChI InChI=1S/C10H5F6IO4/c11-9(12,13)7(18)20-17(6-4-2-1-3-5-6)21-8(19)10(14,15)16/h1-5H
SMILES FC(F)(F)C(=O)OI(OC(=O)C(F)(F)F)c1ccccc1
Nom IUPAC [phényl-(2,2,2-trifluoroacétyl)oxy-λ ^{3}-iodanyl] 2,2,2-trifluoroacétate
Poids moléculaire (g/mol) 430.04
Poids de la formule 429.9137