Learn More
Bis(trifluorométhanesulfonyl)imide 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10712024 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10712024 1 g Flacon en verre 1g
10041593 5 g Flacon en verre 5g
10629004 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10712024 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 387600010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.50€
    45.65€ / 1g
    Économisez 4.85€
    9% de réduction
CAS: 82113-65-3 | C2HF6NO4S2 | 281.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de couplage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 82113-65-3
Formule moléculaire C2HF6NO4S2
Poids moléculaire (g/mol) 281.16
Numéro MDL MFCD00214154
Clé InChI ZXMGHDIOOHOAAE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,1,1-trifluoro-n-trifluoromethyl sulfonyl methanesulfonamide, trifluoromethanesulfonimide, unii-c7r849vm9l, bis trifluoromethanesulfonyl imide, bistrifluoromethanesulfonimide, 1,1,1-trifluoro-n-trifluoromethanesulfonylmethanesulfonamide, 1,1,1-trifluoro-n-trifluoromethylsulfonyl methanesulfonamide, bis trifluoromethane sulfonimide, n,n-bis trifluoromethanesulfonyl imide, n,n-bis trifluoromethylsulphonyl amine
CID PubChem 157857
Nom IUPAC 1,1,1-trifluoro-N-(trifluorométhylsulfonyl)méthanesulfonamide
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)NS(=O)(=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(trifluoromethanesulfonyl)imide
Point de fusion 52°C to 56°C
Couleur Brun à incolore
Point d’ébullition 90°C to 91°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
Poids de la formule 281.16
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Crystals
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Bis(trifluoromethanesulfonyl)imide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.