Learn More
Bis(triméthylsilyl)acétylène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10327270 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10327270 50 g Flacon en verre 50g
10206050 10 g Flacon en verre 10g
15119223 250 g Flacon en verre 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10327270 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 182010500
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 14630-40-1 | C8H18Si2 | 170.41 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14630-40-1
Formule moléculaire C8H18Si2
Poids moléculaire (g/mol) 170.41
Numéro MDL MFCD00008276
Clé InChI ZDWYFWIBTZJGOR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bis trimethylsilyl acetylene, silane, 1,2-ethynediylbis trimethyl, 1,2-bis trimethylsilyl ethyne, btmsa, 1,2-bis-trimethylsilanyl-ethyne, ethyne-1,2-diylbis trimethylsilane, 2,5-disilahex-3-yne, 2,2,5,5-tetramethyl, trimethyl 2-trimethylsilyl ethynyl silane, silane, 1,1'-1,2-ethynediyl bis 1,1,1-trimethyl
CID PubChem 84564
Nom IUPAC Triméthyl(2-triméthylsilylethynyl)silane
SMILES C[Si](C)(C)C#C[Si](C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(trimethylsilyl)acetylene
Note relative au nom 99%
Point de fusion 21.0°C to 24.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.7500g/mL
Point d’ébullition 136.0°C to 137.0°C
Point d’éclair 2°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)3SiC=CSi(CH3)3
Indice de réfraction 1.4260 to 1.4280
Quantité 50 g
Fieser 05,44; 13,97
Gravité spécifique 0.75
Informations sur la solubilité Solubility in water: may decompose
Poids de la formule 170.41
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide après fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Bis(trimethylsilyl)acetylene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 1
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.