Learn More
Bis(triméthylsilyl)acétylène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11453974
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11453974 50 g 50g
11443974 10 g 10g
11463974 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11453974 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11960.18
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 14630-40-1 | C8H18Si2 | 170.402 g/mol
BTMSA is used as starting reagent in the synthesis of functionalized 4-R-1,2-bis(trimethylsilyl)benzenes. It is also used in the synthesis of (+)-brasilenyne2 and (β-diketanato)Ag(BTMSA). Bis(trimethylsilyl)acetylene is a ligand that binds to a central metal ion (e.g. Titanium) to create a coordination complex. One of its complexes, Permethyltitanocene-bis(trimethylsilyl)acetylene, is a catalyst for the head-to-tail dimerization of 1-alkynes (e.g. 3-Penten-1-yne [P227430]).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le BTMSA est utilisé comme réactif de départ dans la synthèse des 4-R-1,2-bis(triméthylsilyl)benzènes fonctionnels. Il est également utilisé dans la synthèse de (+)-brasilényne2 et de (β-dicétanato)Ag(BTMSA). Le bis(triméthylsilyl)acétylène est un ligand qui se lie à un ion métallique central (p. ex. le titane) pour créer un complexe de coordination. L’un de ses complexes, le perméthyltitanocène-bis(triméthylsilyl)acétylène, est un catalyseur pour la dimérisation tête-à-queue des 1-alcynes (p. ex. 3-pentène-1-yne [P227430]).
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau. Soluble dans le chloroforme et le méthanol.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Ne pas conserver avec des acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14630-40-1
Formule moléculaire C8H18Si2
Poids moléculaire (g/mol) 170.402
Numéro MDL MFCD00008276
Clé InChI ZDWYFWIBTZJGOR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bis trimethylsilyl acetylene, silane, 1,2-ethynediylbis trimethyl, 1,2-bis trimethylsilyl ethyne, btmsa, 1,2-bis-trimethylsilanyl-ethyne, ethyne-1,2-diylbis trimethylsilane, 2,5-disilahex-3-yne, 2,2,5,5-tetramethyl, trimethyl 2-trimethylsilyl ethynyl silane, silane, 1,1'-1,2-ethynediyl bis 1,1,1-trimethyl
CID PubChem 84564
Nom IUPAC Triméthyl(2-triméthylsilylethynyl)silane
SMILES C[Si](C)(C)C#C[Si](C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis (trimethylsilyl)acetylene
Point de fusion 20°C to 24°C
Densité 0.77
Point d’ébullition 134°C to 136°C
Point d’éclair 2°C (35°F)
Formule linéaire (CH3)3SiC≡CSi(CH3)3
Indice de réfraction 1.427
Quantité 50 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 906870
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in Chloroform and Methanol.
Poids de la formule 170.4
Pourcentage de pureté 99%