Learn More
Bis(triméthylsilyl)acétylène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Bis(trimethylsilyl)acetylene |
| CAS | 14630-40-1 |
| Formule moléculaire | C8H18Si2 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 1,1'-(1,2-Ethynediyl)bis[1,1,1-trimethylsilane, 2,2,5,5-Tetramethyl-2,5-disilahex-3-yne, 1,2-Ethynediylbis[trimethylsilane], 1,2-Bis(trimethylsilanyl)ethyne, 1,2-Bis(trimethylsilyl)acetylene, 1,2-Bis(trimethylsilyl)ethyne, Bis(trimethylsilyl)ethyne |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H18Si2/c1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h1-6H3 |
| SMILES | C[Si](C)(C)C#C[Si](C)(C)C |
| Nom IUPAC | triméthyl(2-triméthylsilyléthynyl)silane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 170.4 |
| Poids de la formule | 170.0947 |