Learn More
Bis(triméthylsilyl)carbodiimide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11459153
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11459153 25 g 25g
11439153 1 g 1g
11449153 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11459153 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11670.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1000-70-0 | C7H18N2Si2 | 186.405 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1000-70-0
Formule moléculaire C7H18N2Si2
Poids moléculaire (g/mol) 186.405
Numéro MDL MFCD00051538
Clé InChI KSVMTHKYDGMXFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bis trimethylsilyl carbodiimide, carbodiimide, bis trimethylsilyl, n,n'-methanediylidenebis 1,1,1-trimethylsilanamine, silanamine, n,n'-methanetetraylbis 1,1,1-trimethyl, 1,3-bis trimethylsilyl carbodiimide, n,n'-bis trimethylsilyl carbodiimide, n,n'-methane tetraylbis 1,1,1-trimethylsilanamine, carbodiimide, bis trimethylsilyl-7ci,8ci, n,n'-methanetetraylbis 1,1,1-trimethylsilylamine
CID PubChem 70473
Nom IUPAC N, N’-bis(triméthylsilyl)méthanediimine
SMILES C[Si](C)(C)N=C=N[Si](C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis (trimethylsilyl)carbodiimide
Point de fusion -23°C
Densité 0.823
Point d’ébullition 163°C to 164°C
Point d’éclair 42°C (107°F)
Odeur Mild
Formule linéaire (CH3)3SiN=C=NSi(CH3)3
Indice de réfraction 1.434
Quantité 25 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 2042082
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 186.41
Pourcentage de pureté 97%