Learn More
Bis(triméthylsilyl)carbodiimide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10527323 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10527323 5 g Flacon en verre 5g
10006862 1 g Flacon en verre 1g
10736573 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10527323 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 375130050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1000-70-0 | C7H18N2Si2 | 186.4 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de couplage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1000-70-0
Formule moléculaire C7H18N2Si2
Poids moléculaire (g/mol) 186.4
Numéro MDL MFCD00051538
Clé InChI KSVMTHKYDGMXFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bis trimethylsilyl carbodiimide, carbodiimide, bis trimethylsilyl, n,n'-methanediylidenebis 1,1,1-trimethylsilanamine, silanamine, n,n'-methanetetraylbis 1,1,1-trimethyl, 1,3-bis trimethylsilyl carbodiimide, n,n'-bis trimethylsilyl carbodiimide, n,n'-methane tetraylbis 1,1,1-trimethylsilanamine, carbodiimide, bis trimethylsilyl-7ci,8ci, n,n'-methanetetraylbis 1,1,1-trimethylsilylamine
CID PubChem 70473
Nom IUPAC N, N’-bis(triméthylsilyl)méthanediimine
SMILES C[Si](C)(C)N=C=N[Si](C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(trimethylsilyl)carbodiimide
Point de fusion -23°C
Couleur Beige à jaune ou blanc
Densité 0.8210g/mL
Point d’ébullition 164°C
Point d’éclair 42°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4330 to 1.435
Quantité 5 g
Gravité spécifique 0.821
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 186.4
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline, cristaux et/ou morceaux