Learn More
Bis(trimethylsilyl)methane, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31074615
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31074615 1 g
31059350 10 g
31065104 5 g
31071131 25 g
31063806 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 31074615 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1172801g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(trimethylsilyl)methane
CAS 2117-28-4
Formule moléculaire C7H20Si2
Numéro MDL MFCD00008275
Quantité 1 g
SMILES C[Si](C[Si](C)(C)C)(C)C
Poids moléculaire (g/mol) 160.40
Pourcentage de pureté 98%