Learn More
Bis(triméthylsilyl)telluride, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10720571 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10720571 5 mL Flacon en verre 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10720571 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 291660050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(trimethylsilyl)telluride
Note relative au nom 98%
CAS 4551-16-0
Point de fusion 13.5°C
Couleur Marron-orange
Densité 0.9700g/mL
Point d’ébullition 74°C (11.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C6H18Si2Te
Formule linéaire (Si(CH3)3)2Te
Numéro MDL MFCD00143782
Quantité 5 mL
Gravité spécifique 0.97
Synonyme bis-trimethylsilyl telluride, bis trimethylsilyl telluride, disilatellurane, hexamethyl, bis trimethylsilyl-telluride, trimethyl trimethylsilyltellanyl silane, et 2s,3s-2,3-epoxy-3-metpro, 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilatellurane #, disilatellurane,1,1,1,3,3,3-hexamethyl
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in toluene,thf,hydrocarbons
Clé InChI VMDCDZDSJKQVBK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[Si](C)(C)[Te][Si](C)(C)C
Nom IUPAC triméthyl(triméthylsilyltellanyl)silane
Poids moléculaire (g/mol) 273.97
CID PubChem 553023
Poids de la formule 273.97
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide