Learn More
Bis(trimethylstannyl)acetylene, 95%, ACROS Organics™
Code produit 10506353 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
5g ; Flacon en verre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10506353 5g ; Flacon en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10506353 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 380040050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(trimethylstannyl)acetylene
CAS 2117-50-2
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C8H18Sn2
Formule linéaire (CH3)3SnCidentical toCSn(CH3)3
Numéro MDL MFCD01073798
Quantité 5 g
Synonyme bis trimethylstannyl acetylene, ethynylenebis trimethylstannane, bis trimethyltin acetylene, 1,2-bis trimethylstannyl ethyne, trimethyl 2-trimethylstannylethynyl stannane, ethyne-1,2-diylbis trimethylstannane, acmc-20allr, ethynylenebis trimethyl tin, bis trimethyltin iv acetylene
Clé InChI CDIFRACRLLNHOO-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[Sn](C)(C)C#C[Sn](C)(C)C
Nom IUPAC trimethyl[2-(trimethylstannyl)ethynyl]stannane
Poids moléculaire (g/mol) 351.65
CID PubChem 75031
Poids de la formule 351.65
Pourcentage de pureté ≥94.0%
Forme physique Crystalline Powder