Learn More
Chlorure de bis(triphénylphosphine)nickel(II), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10723221 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10723221 50 g Flacon en verre 50g
10296700 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10723221 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 217500500
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 14264-16-5 | C36H30Cl2NiP2 | 654.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14264-16-5
Formule moléculaire C36H30Cl2NiP2
Poids moléculaire (g/mol) 654.18
Numéro MDL MFCD00009592 MFCD00003043 MFCD20489348
Clé InChI VHQPRJDILRYZBG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme bis triphenylphosphine dichloronickel ii
CID PubChem 131664342
Nom IUPAC nickel(2 +) ; Triphénylphosphane ; Dichlorhydrate
SMILES Cl[Ni++]Cl.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(triphenylphosphine)nickel(II)chloride
Note relative au nom 98%
Point de fusion >300.0°C
Couleur Gris à vert
Analyse élémentaire 97.5% min.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [(C6H5)3P]2NiCl2
Quantité 50 g
Fieser 02,110; 09,147; 11,165; 16,118
Poids de la formule 654.2
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Cristaux ou poudre