Learn More
Dichlorure de bis(triphénylphosphine)nickel(II), TRC
Code produit 30329038
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30329038 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30329038 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB58870025G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(triphenylphosphine)nickel(II) Dichloride
CAS 14264-16-5
Formule moléculaire 2 C18 H15 P . Cl2 Ni
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/2C18H15P.2ClH.Ni/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h2*1-15H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
SMILES Cl[Ni]Cl.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
Nom IUPAC dichloronickel ; triphénylphosphane
Poids moléculaire (g/mol) 654.17
Poids de la formule 652.0553