Learn More
Chlorure de bis(triphénylphosphine)palladium(II), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10333432 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10333432 5 g Flacon en verre 5g
10492061 2.5 g Flacon en verre 2.50g
10649263 25 g Flacon en verre -
11944361 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10333432 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 299250050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 13965-03-2 | C36H30Cl2P2Pd | 701.90 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13965-03-2
Formule moléculaire C36H30Cl2P2Pd
Poids moléculaire (g/mol) 701.90
Numéro MDL MFCD00009593
Clé InChI YNHIGQDRGKUECZ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme bis triphenylphosphine palladium ii dichloride, bis triphenylphosphine palladium ii chloride, dichlorobis triphenylphosphine palladium, bis triphenylphosphine palladium chloride, bis triphenylphosphine palladiuml ii dichloride, palladium 2+ ; triphenylphosphane; dichloride, trans-dichlorobis triphenylphosphine palladium ii 1g
CID PubChem 131664180
Nom IUPAC Éthane ; Méthane ; Palladium(2 +) ; Triphénylphosphane ; Dichlorure
SMILES [Cl-].[Cl-].[Pd++].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride
Point de fusion 260°C
Couleur Incolore
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 14.8 to 15.5% (Pd)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [(C6H5)3P]2PdCl2
Quantité 5 g
Fieser 06,59; 07,95; 08,151; 17,111
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 701.89
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H413-Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.