Learn More
Chlorure de bis(triphénylphosphine)palladium(II), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsBeschreibung
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride |
| Point de fusion | 260°C |
| Couleur | Incolore |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 14.8 to 15.5% (Pd) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule linéaire | [(C6H5)3P]2PdCl2 |
| Quantité | 2.5 g |
| Fieser | 06,59; 07,95; 08,151; 17,111 |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: insoluble |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H413-Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.